SML2043
CID 1375606
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2,4-Dichloro-N-[4-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]-benzamide, N-[4-(Anilinocarbonyl)phenyl]-2,4-dichlorobenzamide
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC1=CC=C(C(NC2=CC=C(C(NC3=CC=CC=C3)=O)C=C2)=O)C(Cl)=C1
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable