Fortfahren mit
SML1315
Ranirestat
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
(3R)-2′-[(4-Bromo-2-fluorophenyl)methyl]-spiro[pyrrolidine-3,4′(1′H)-pyrrolo[1,2-a]pyrazine]-1′,2,3′,5(2′H)-tetrone., AS-3201
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 222,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H11BrFN3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
420.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
€ 222,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -5 to -10°, c = 1.0 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1CC2=C(F)C=C(Br)C=C2)C3=CC=CN3[C@@]4(CC(NC4=O)=O)C1=O
InChI
1S/C17H11BrFN3O4/c18-10-4-3-9(11(19)6-10)8-21-14(24)12-2-1-5-22(12)17(16(21)26)7-13(23)20-15(17)25/h1-6H,7-8H2,(H,20,23,25)/t17-/m1/s1
InChI key
QCVNMNYRNIMDKV-QGZVFWFLSA-N
Biochem/physiol Actions
Ranirestat (AS-3201) is an aldose reductase (AR) inhibitor.
Ranirestat (AS-3201) is an aldose reductase (AR) inhibitor. Aldose reductase is a rate-limiting enzyme in the conversion of D-glucose to fructose via D-sorbitol. Ranirestat has been implicated in diabetic complications (cataract formation, retinopathy, neuropathy, nephropathy). Ranirestat prevents sorbitol accumulation and is thus hoped to be effective in the remedy of diabetic neuropathy.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0927T89491643437
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >5 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)