SML2005
SMARt-420
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-Butanone, 4,4,4-trifluoro-1-(3-phenyl-1-oxa-2,8-diazaspiro[4.5]dec-2-en-8-yl), 4,4,4-trifluoro-1-(3-phenyl-1-oxa-2,8-diazaspiro[4.5]dec-2-en-8-yl)butan-1-one, BDM41420
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable