Fortfahren mit
SML1977
J113863, cis isomer
>97% (HPLC)
Synonym(e):
1,4-cis-1-(1-Cycloocten-1-ylmethyl)-4-[[(2,7-dichloro-9H-xanthen-9-yl)carbonyl]amino]-1-ethylpiperidinium iodide, Piperidinium, 1-(1-cycloocten-1-ylmethyl)-4-[[(2,7-dichloro-9H-xanthen-9-yl)carbonyl]amino]-1-ethyl-, iodide (1:1), cis-
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,40
€ 75,14
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 358,00
€ 304,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H37Cl2IN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
655.44
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>97% (HPLC)
Form:
powder
€ 75,14
Listenpreis€ 88,40Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
>97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C30H36Cl2N2O2.HI/c1-2-34(20-21-8-6-4-3-5-7-9-21)16-14-24(15-17-34)33-30(35)29-25-18-22(31)10-12-27(25)36-28-13-11-23(32)19-26(28)29;/h8,10-13,18-19,24,29H,2-7,9,14-17,20H2,1H3;1H/b21-8+;/t24-,34+;
InChI key
FOAFBMYSXIGAOX-KEKKVSGZSA-N
Biochem/physiol Actions
High affinity antagonist for CCR1 and CCR3 receptors, agonist at CCR2 and CCR5 receptors
J113863 is a high affinity antagonist for CCR1 and CCR3 receptors. Also both J113863 and its enantiomer c exhibit low binding affinity toward CCR2 and CCR5 where they activate three Gi and two G0 protein isoforms. J113863 does not activate G12 protein isoform. J113863 binding to CCR2 and CCR5 induce the recruitment of b-arrestin 2 whereas UCB35625 did not. J113863 and UCB35625 are biased ligands for the chemokine receptors CCR2 and CCR5.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2832SML1975SML2807
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
>97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
faint red to dark brown
color
white to beige
color
faint yellow to dark orange
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)