Fortfahren mit
SML1919
Nexinhib20
≥98% (HPLC), exocytosis inhibitor, powder
Synonym(e):
4,4-Dimethyl-1-(3-nitrophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1-penten-3-one, 4,4-Dimethyl-1-(3-nitrophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-1-en-3-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 409,00
€ 347,65
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 103,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Nexinhib20, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of Rab27a-JFC1 interaction; inhibitor of neutrophil exocytosis and inflammation
Nexinhib20 (neutrophil exocytosis inhibitor 20) is a potent inhibitor of the interaction between the small GTPase Rab27a and its effector JFC1 (synaptotagmin-like protein1). Nexinhib20 inhibits exocytosis of azurophilic granules in human neutrophils without affecting other important innate immune responses including phagocytosis and neutrophil extracellular trap production.
Nexinhib20 prevents the expression of cytochrome b558 in the plasma membrane. It modulates vesicular trafficking and neutrophil activities. Nexinhib20 reduces the systemic inflammation, mediated by neutrophils.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1244SML1259SML1249
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)