Fortfahren mit
SML1259
GSK2194069
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-4-(4-(Benzofuran-5-yl)phenyl)-3-((1-(cyclopropanecarbonyl)pyrrolidin-3-yl)methyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 197,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H24N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
€ 197,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1CC1)N2CC[C@@H](CC(N3C4=CC=C(C5=CC=C(OC=C6)C6=C5)C=C4)=NNC3=O)C2
InChI
1S/C25H24N4O3/c30-24(18-1-2-18)28-11-9-16(15-28)13-23-26-27-25(31)29(23)21-6-3-17(4-7-21)19-5-8-22-20(14-19)10-12-32-22/h3-8,10,12,14,16,18H,1-2,9,11,13,15H2,(H,27,31)/t16-/m0/s1
InChI key
AQTPWCUIYUOEMG-INIZCTEOSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK2194069 is a fatty acid synthase (FAS) inhibitor.
GSK2194069 is a fatty acid synthase (FAS) inhibitor. GSK2194069 is a potent and specific inhibitor of the β-ketoacyl reductase (KR) activity of hFAS with an IC50 of 7.7 ± 4.1 nM for the overall hFAS reaction. FAS is upregulated in some cancers, including prostate cancer. GSK2194069 was found to inhibit tumour growth in prostate cancer C42b cell xenografts generated in Nod-SCID-gamma mice. Cellular FAS inhibition reduced cell growth were also demonstrated in non-small-cell lung (A549) cancer cell lines with an average EC50 of 15 ± 0.5 nM.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2751SML1336SML1308
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)