Fortfahren mit
SML1918
ML349
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
ML349, (5,5-Dioxido-4H-thieno[3,2-c][1]benzothiopyran-2-yl)[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]methanone, ML 349, ML-349, (5,5-Dioxo-4H-thieno[4,5-c]thiochromen-2-yl)-[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]methanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 101,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 409,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H22N2O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.56
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 101,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S]1(=O)(=O)Cc2c([s]c(c2)C(=O)N4CCN(CC4)c5ccc(cc5)OC)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H22N2O4S2/c1-29-18-8-6-17(7-9-18)24-10-12-25(13-11-24)23(26)20-14-16-15-31(27,28)21-5-3-2-4-19(21)22(16)30-20/h2-9,14H,10-13,15H2,1H3
InChI key
YVIJPELUPZUEJX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML349 is a substrate-competitive, reversible and APT2-selective acyl-protein thioesterase (APT) inhibitor (IC50/Ki = 510 nM/230 nM against APT2; IC50 & Ki >10 μM against APT1). ML349 effectively inhibits cellular APT2 activity in cultures (by >95% in HEK293T & mouse T cells; 5 μM for 4 h) and in mice in vivo (by >90% in lung/heart/kidney and by ~50% in brain tissue 4 h post 50 mg/kg i.p. dosing) without affecting more than 15 cellular serine hydrolases and APT1. ML349 treatment (5 μM) is shown to restore palmitoylation and membrane localization of the multidomain scaffolding protein Scribble (Scrib) in MDCK cells overexpressing the epithelial-to-mesenchymal transcription factor (EMT-TF) Snail.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1901SML2940SML0634
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)