Fortfahren mit
SML1896
VH298
≥98% (HPLC), VHL-HIF-α interaction disrupter, powder
Synonym(e):
(2S,4R)-1-((S)-2-(1-Cyanocyclopropanecarboxamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 101,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 409,00
€ 347,65
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H33N5O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
523.65
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 101,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
VH298, ≥98% (HPLC)
ligand
VH298
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: ligand
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)C4(CC4)C#N)C(C)(C)C)C
InChI key
NDVQUNZCNAMROD-RZUBCFFCSA-N
Biochem/physiol Actions
VH298 is a cell-permeable small molecule that disrupts the interaction of VHL with Hypoxia-inducible factor HIF-α, stabilizing HIF-α and inducing a hypoxic response.
VH298 is a cell-permeable small molecule that disrupts the interaction of VHL with Hypoxia-inducible factor HIF-α, stabilizing HIF-α and inducing a hypoxic response. Hypoxia-inducible factors (HIFs) are oxygen-sensitive transcription factors that regulate hypoxic signalling. They are regulated by oxygen-dependent prolyl hydroxylase domain (PHD) enzymes and polyubiquitination by the von Hippel–Lindau (VHL) Cullin RING E3 ubiquitin ligase complex. Unlike many PHD inhibitors, which have off-target effects, VH298 acts downstream of the PHD enzymes, inhibiting the VHL:HIF-α interaction. VH298 had a Kd of 90 nM. VH298 was shown to induce HIF transcriptional activity, to increase accumulation of HIF-α in HeLa cells and to stimulate erythropoietin production in RCC4 cells.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2305SML0912SML2934
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)