Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H17F2N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
449.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C(N=CC=C1)=C1C=C2)=C2C(C3=CC=C(OC(F)F)C=C3)NC4=NC5=CC=CC=C5S4
InChI
1S/C24H17F2N3O2S/c25-23(26)31-16-10-7-15(8-11-16)20(29-24-28-18-5-1-2-6-19(18)32-24)17-12-9-14-4-3-13-27-21(14)22(17)30/h1-13,20,23,30H,(H,28,29)
InChI key
YDSHHDISKUSKFW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
KIN1400 is innate immune agonists of IRF3 activation that induces IRF3 and MAVS dependent innate immune antiviral genes and IFNβ expression. KIN1400 is a broad spectrum antiviral compound that suppresses replication of hepatitis C virus, West Nile virus, dengue virus and other Flaviviridae, as well as Filoviridae (EV), Orthomyxoviridae (influenza A virus), Arenaviridae (LV) and Paramyxoviridae (RCV, NV).
KIN1400 is innate immune agonists of IRF3 activation.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
R R Green et al.
Genomics data, 7, 290-292 (2016-03-17)
The recognition of pathogen associated molecular patterns (PAMPs) by pattern recognition receptors (PRR) during viral infection initiates the induction of antiviral signaling pathways, including activation of the Interferon Regulator Factor 3 (IRF3). We identified small molecule compounds that activate IRF3
Sowmya Pattabhi et al.
Journal of virology, 90(5), 2372-2387 (2015-12-18)
The cellular response to virus infection is initiated when pathogen recognition receptors (PRR) engage viral pathogen-associated molecular patterns (PAMPs). This process results in induction of downstream signaling pathways that activate the transcription factor interferon regulatory factor 3 (IRF3). IRF3 plays
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SML1871-25MG | 04061832639109 |
| SML1871-5MG | 04061832639116 |