SML1838
BNS
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-[[2-[(2-naphthalenylmethyl)sulfonyl]acetyl]imino]-4-thiazoleacetic acid
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ON1C(CC(O)=O)=CSC1=NC(CS(CC2=CC=C(C=CC=C3)C3=C2)(=O)=O)=O
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable