Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 123,00 € 104,55 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 504,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H30N6OS3 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
575.64
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Storage condition:
desiccated
€ 104,55
Listenpreis€ 123,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=C(SC)C=C(C)N=C1SC)CN2CCN(CCSC3=NC4=CC=CC=C4N3)CC2.[H]Cl.[H]Cl
InChI key
DEKWEGUBUYKTAV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
K-604 inhibits against acyl-coenzyme A (acyl-CoA):cholesterol O-acyltransferase-1 (ACAT1, SOAT1) activitiy in a selective (IC50 = 450 nM vs. 102.85 μ M against human ACAT1 and ACAT2, respectively) and acyl-CoA-competitive (Ki = 378 nM against oleoyl-coA) manner. K-604 inhibits cholesterol esterification in human monocyte-derived macrophages (IC50 = 68.0 nM) and enhances cholesterol efflux from THP-1 macrophages in response to HDL3 or apolipoprotein A-I. Oral administration is efficacious against macrophage foam cell formation and atherosclerosis progression among F1B hamsters on a high-fat diet (1-10 mg/kg/day) and apoE-knockout mice (60 mg/kg/day) without affecting plasma cholesterol levels. K-604 is also reported to stimulate autophagy-mediated P301L-Tau degradation in cortical neurons from 3XTg-AD mice (500 nM).
K-604 inhibits against acyl-coenzyme A (acyl-CoA):cholesterol O-acyltransferase-1 (ACAT1, SOAT1) activitiy..
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color , white to beige to brown | color off-white to blue-gray |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?