Fortfahren mit
SML1824
GSK983
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
GSK260983, N-[(1R)-6-Chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-1-yl]-2-pyridinecarboxamide
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 173,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16ClN3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.79
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
€ 173,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +175 to +195°, c = 1 in methylene chloride
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(NC2=C3CCC[C@H]2NC(C4=NC=CC=C4)=O)C3=C1
InChI
1S/C18H16ClN3O/c19-11-7-8-14-13(10-11)12-4-3-6-15(17(12)21-14)22-18(23)16-5-1-2-9-20-16/h1-2,5,7-10,15,21H,3-4,6H2,(H,22,23)
InChI key
WJQBOBGVBBZLJU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK983 blocks RNA virus replication with EC50 values of 10–40 nM, and also blocks cell proliferation.
GSK983 blocks RNA virus replication with EC50 values of 10–40 nM, and also blocks cell proliferation. GSK983 acts by inhibition of dihydroorotate dehydrogenase (DHODH), necesssary for pyrimidine biosynthesis. Exogenous deoxycytidine was able to reduce GSK983 cytotoxicity, allowing cells to synthesize DNA, but still preventing RNA virus replication. GSK983 was active against dengue fever and Venezuelan equine encephalitis viruses.
GSK983 is a tetrahydrocarbazole or a broad spectrum antiviral lead compound. GSK983 acts by stimulating a subset of interferon-stimulated genes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2296SML2326SML1643
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)