Fortfahren mit
SML1760
BAM15
≥98% (HPLC), powder, mitochondrial protonophore uncoupler
Synonym(e):
BAM 15, N5,N6-bis(2-Fluorphenyl)[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyrazin-5,6-diamin
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H10F2N6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
BAM15, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(C=CC=C1)=C1NC2=NC3=NON=C3N=C2NC4=CC=CC=C4F
InChI
1S/C16H10F2N6O/c17-9-5-1-3-7-11(9)19-13-14(20-12-8-4-2-6-10(12)18)22-16-15(21-13)23-25-24-16/h1-8H,(H,19,21,23)(H,20,22,24)
InChI key
OEGJBRZAJRPPHL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BAM15 ist ein zellübertretender und wirksamer Entkoppler der oxidativen Phosphorylierung in Mitochondrien, der die Plasmamembran nicht depolarisiert. BAM15 schützt Mäuse vor akuten ischämischen Reperfusionsschäden der Niere.
BAM15 ist ein zellübertretender und wirksamer Entkoppler der oxidativen Phosphorylierung in Mitochondrien.
BAM15 erhöht die mitochondriale Respirationsrate und hat sich im Vergleich zu anderen protonophoren Entkopplern wie z. B. Carbonylcyanid p-trifluormethoxyphenylhydrazon auch als weniger zytotoxisch erwiesen. Eine Behinderung der onkogenen MAPK(mitogen-aktivierte Proteinkinase)-Signalverarbeitung führt zu BAM15-induzierter mitochondrialer apoptotischer Signalwegaktivierung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1640SML2631SML1943
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. This product comes in 100 bottles of 5 or 25mg each correct?
    1 answer
    1. The purchase of this item will include 1 bottle of 5mg or 25mg, depending on the package size ordered.
      Helpful?
  2. Is this product difficult to weigh? I have tried weighing the product from another company, and it stuck to the inside of the vial and the weigh boat. This made it very difficult to obtain an accurate mass.
    1 answer
    1. This product is packaged in a 4 mL amber glass vials. The lyophilization process or static may cause some adherence to the glass surface. The product can be spun down briefly to collect the vial contents in the bottom prior to weighing, Alternatively, the product may be dissolved in DMSO in the vial.
      To discuss further, we kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Report Product Issues" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.