SML1729
SW044248
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(5-Ethyl-5H-[1,2,4]triazino[5,6-b]indol-3-ylthio)-N-(2-methoxyphenyl)butanamide
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(C(NC1=C(OC)C=CC=C1)=O)SC2=NC(N(CC)C3=C4C=CC=C3)=C4N=N2
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable