Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 84,80 € 72,08 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 345,00 € 293,25 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H13F3N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 72,08
Listenpreis€ 84,80Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1)Nc2ncccc2C(=O)OC3OC(=O)c4c3cccc4
InChI
1S/C21H13F3N2O4/c22-21(23,24)12-5-3-6-13(11-12)26-17-16(9-4-10-25-17)19(28)30-20-15-8-2-1-7-14(15)18(27)29-20/h1-11,20H,(H,25,26)
InChI key
ANMLJLFWUCQGKZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Talniflumate is an orally available, potent and selective inhibitor of core mucin-synthesizing enzyme GCNT3 (core 2 b-1,6 N-acetylglucosaminyltransferase). Talniflumate decreases GCNT3 expression and production of mucins in vivo and in vitro. Talniflumate improves responsiveness of pancreatic tumors to gefitinib. Talniflumate is a potent calcium-activated chloride channel (CaCC) blocker.
Talniflumate is an orally available, potent and selective inhibitor of core mucin-synthesizing enzyme GCNT3.
Talniflumate is a phthalidyl ester of niflumic acid.[1] It acts as an anti-inflammatory molecule and a mucoregulator. Talniflumate is used as a potent therapeutic for cystic fibrosis, chronic obstructive pulmonary disease and asthma. Talniflumate also inhibits the calcium-activated chloride channel hCLCA function, which is involved in mucus overproduction.[1]
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: >10 mg/mL |
| color white to beige | color white to off-white | color white to beige | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?