Fortfahren mit
SML1614
Rp-8-Br-cGMPS sodium salt
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Rp-8-Bromo-cGMPS sodium salt, Rp-8-Bromoguanosine- 3′, 5′- cyclic monophosphorothioate sodium salt
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 380,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.210,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10BrN5O6PS · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.15
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
€ 380,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized solid
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C2=C(N([C@@H]3O[C@H](CO[P@@](O4)([O-])=S)[C@@H]4[C@H]3O)C(Br)=N2)N=C(N)N1.[Na+]
InChI
1S/C10H11BrN5O6PS.Na/c11-9-13-3-6(14-10(12)15-7(3)18)16(9)8-4(17)5-2(21-8)1-20-23(19,24)22-5;/h2,4-5,8,17H,1H2,(H,19,24)(H3,12,14,15,18);/q;+1/p-1/t2-,4-,5-,8-,23-;/m1./s1
InChI key
CHTSSROWUAICIL-GMKUFTCMSA-M
Biochem/physiol Actions
Rp-8-bromo-cGMPS is a cell permeable cGMP analog that blocks cGMP-dependent protein kinase (cGK, G-kinase, Protein Kinase G, PKG). Rp-8-bromo-cGMPS is resistant to hydrolysis by phosphodiesterases and binds cGK without activating it, resulting in competitive inhibition.
Rp-8-bromo-cGMPS is a cell permeable cGMP analog.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B6684C240SML1228
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized solid
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to beige
color
white to beige
color
white
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)