Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 118,00 € 100,30 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 483,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14F3NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 100,30
Listenpreis€ 118,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c2c(c(ccc2)C(=S)N(CC(=O)O)C)ccc1OC
InChI
1S/C16H14F3NO3S/c1-20(8-13(21)22)15(24)11-5-3-4-10-9(11)6-7-12(23-2)14(10)16(17,18)19/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,21,22)
InChI key
LUBHDINQXIHVLS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Tolrestat is an orally active and potent aldose reductase inhibitor. Studies have also shown that it reduces RBC (red blood cells) sorbitol levels in rats.
Tolrestat is considered to be effective in treating the consequences of diabetes including neuropathy, nephropathy, retinopathy and esophageal motility and vibration perception. Tolrestat is also believed to have lesser or no toxic effects.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥14 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to tan |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?