Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 106,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 429,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16N4O · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].N[C+](N)c1ccc(cc1)c2[o]c(cc2)c3ccc(cc3)[C+](N)N
InChI
1S/C18H16N4O.2ClH/c19-17(20)13-5-1-11(2-6-13)15-9-10-16(23-15)12-3-7-14(8-4-12)18(21)22;;/h1-10H,(H3,19,20)(H3,21,22);2*1H
InChI key
VXNYQUQHOUERTR-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Furamidine (DB75) binds to strings of AT base pair sequences in DNA′s minor groove. Furamidine was originally developed as an anti-parasitic compound for a variety of diseases including Chagas′ disease. Furamidine targets AT rich sequences in trypanosome kinetoplast minicircle DNA (kDNA), resulting in subsequent destruction of the kinetoplast and cell death. Furamidine has also been found to inihbit tyrosyl-DNA phosphodiesterase (Tdp1) and act as a selective protein arginine methyltransferase 1 (PRMT1) inhibitor with an IC50 of 9.4μM.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 1 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 50 mg/mL, ethanol: soluble | solubility H2O: 20 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition desiccated |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?