Fortfahren mit
SML1535
DMH2
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[6-[4-[2-(4-Morpholinyl)ethoxy]phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]-quinoline, VU0364849
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 138,00
€ 117,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H25N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
451.52
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 117,30
Listenpreis€ 138,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1(CCOC2=CC=C(C(C=N3)=CN4C3=C(C5=CC=NC6=C5C=CC=C6)C=N4)C=C2)CCOCC1
InChI
1S/C27H25N5O2/c1-2-4-26-24(3-1)23(9-10-28-26)25-18-30-32-19-21(17-29-27(25)32)20-5-7-22(8-6-20)34-16-13-31-11-14-33-15-12-31/h1-10,17-19H,11-16H2
InChI key
DXLXRNZCYAYUED-UHFFFAOYSA-N
General description
DMH2 is a small molecule, which has ability to inhibit BMP type I receptors. The bone morphogenetic proteins (BMP) signal inhibition further decreases expression of Id proteins in lung cells.[1]
Biochem/physiol Actions
DMH2 is a potent antagonist of the BMP receptor activin receptor-like kinase 3 (ALK3, BMPR-IA) that enhance liver regeneration. DMH2 potently inhibits BMP signaling and induced the greatest reduction of cell growth and expression of Id family members in H1299 non-small cell lung carcinoma cells.
DMH2 is a potent antagonist of the BMP receptor activin receptor-like kinase 3 (ALK3, BMPR-IA).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D8946SML1832203646
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 16.6 mg/mL
color
white to beige
color
light yellow to orange
color
white to beige
color
orange
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)