Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 106,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 429,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC1=CC(C2=CC(C3=CC(OCO4)=C4C=C3)=NN2)=CC=C1
InChI
1S/C16H11BrN2O2/c17-12-3-1-2-10(6-12)13-8-14(19-18-13)11-4-5-15-16(7-11)21-9-20-15/h1-8H,9H2,(H,18,19)
InChI key
RCQIIBJSUWYYFU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C |
| color white to beige | color faintly yellow to dark yellow | color white to off-white | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?