Fortfahren mit
SML1489
FICZ
≥95% (HPLC), lyophilized powder, AhR agonist
Synonym(e):
5,11-Dihydro-indolo[3,2-b]carbazole-6-carboxaldehyde, 6-Formylindolo[3,2-b]carbazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 161,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 524,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H12N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
€ 161,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
FICZ, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
yellow
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1c2c(c5c1cccc5)cc3[nH]c4c(c3c2C=O)cccc4
InChI
1S/C19H12N2O/c22-10-14-18-12-6-2-4-8-16(12)20-17(18)9-13-11-5-1-3-7-15(11)21-19(13)14/h1-10,20-21H
InChI key
ZUDXFBWDXVNRKF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
FICZ is a potent high affinity ligand of the aryl hydrocarbon receptor (AhR), which is a ligand-activated transcription factor that activates the expression of aromatic hydrocarbon metabolizing enzyme genes such as the CYP1A1 gene and has also been shown to have multiple additional roles in cell-cycle regulation, development and maturation of many tissues, control of inflammation, and immune response. FICZ is a photoproduct of tryptophan and is believed to be an endogenous AhR ligand. It is extremely potent, with a Kd value of 0.07 nM.
FICZ is a potent high affinity ligand of the aryl hydrocarbon receptor (AhR).
FICZ (6-formylindolo(3,2b)carbazole) being a photooxidation product of tryptophan, might serve as a chemical messenger of light.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2134SML1974SML2851
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
yellow
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)