Fortfahren mit
SML1448
Cycloastragenol
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Astramembrangenin, Cyclosieversigenin
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 357,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H50O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
490.72
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 357,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +45 to +60°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@]1(O[C@H](C(O)(C)C)CC1)[C@@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]3(C)[C@]4([H])C[C@H](O)[C@@]5([H])C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@]5(C6)[C@]46CC[C@@]32C
InChI
1S/C30H50O5/c1-24(2)20(33)8-11-30-16-29(30)13-12-26(5)23(28(7)10-9-21(35-28)25(3,4)34)18(32)15-27(26,6)19(29)14-17(31)22(24)30/h17-23,31-34H,8-16H2,1-7H3/t17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,26+,27-,28+,29-,30+/m0/s1
InChI key
WENNXORDXYGDTP-UOUCMYEWSA-N
General description
Cycloastragenol is isolated from Astragalus species.
Biochem/physiol Actions
Cycloastragenol is an aglycone of astragaloside IV isolated from Astragalus species that exhibits anti-inflammatory properties and promotes and wound gap closure. Cycloastragenol enhances the antiviral response in human CD8+ T-lymphocytes. Cycloastragenol induces telomerase activity and induces CREB (cAMP response element binding) activation in human neonatal keratinocytes, PC12 cells, and primary neurons.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SMB00372PHL82509SML0147
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: ≥15
color
white to beige
color
-
color
-
color
white to tan
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cycloastragenol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)