Fortfahren mit
SML1420
FSL-1
≥80% (HPLC), Toll-like Receptor 2/6 agonist, powder
Synonym(e):
(R,S)-Pam2Cys-Gly-Asp-Pro-Lys-His-Pro-Lys-Ser-Phe-OH, Fibroblast-stimulating Lipopeptide, Pam2CGDPKHPKSF, S-[2,3-Bis[(1-Oxohexadecyl)oxy]propyl]-L-cysteinylglycyl-L-a-aspartyl-L-prolyl-L-lysyl-L-histidyl-L-prolyl-L-lysyl-L-seryl-L-phenylalanine
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 280,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C84H140N14O18S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1666.16
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥80% (HPLC)
Form:
powder
€ 280,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
FSL-1, ≥80% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
FSL-1 (Pam2CGDPKHPKSF) is a synthetic lipoprotein that acts as a Toll-like Receptor 2/6 (TLR2/6) agonist and activator of nuclear transcription factor NF-KB.
FSL-1 (Pam2CGDPKHPKSF) is a synthetic lipoprotein that acts as a Toll-like Receptor 2/6 (TLR2/6) agonist and activator of nuclear transcription factor NF-KB. FSL-1 is based on the N-terminal part of the 44-kDa lipoprotein LP44 of Mycoplasma salivarium. FSL-1 showed higher stimulatory activity than MALP-2 in its ability to induce TNF-α production in macrophages and NF-κB in TLR2/TLR6 transfected HEK293 cells.
FSL-1 is a bacterial-derived toll-like receptor 2/6 agonist. It is capable of increasing resistance to herpes simplex virus type 2 (HSV-2) infection.
Preparation Note
Reconstitute in endotoxin-free water.
Other Notes
Air sensitive
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2962SML1500SML2083
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥94.5% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)