Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 271,00 € 230,35 |
Über diesen Artikel
€ 230,35
Listenpreis€ 271,00Sparen Sie 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNC1=NC(NC2=CC=C(NN=C3)C3=C2)=C([N+]([O-])=O)C=C1.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C13H12N6O2.C2HF3O2/c1-14-12-5-4-11(19(20)21)13(17-12)16-9-2-3-10-8(6-9)7-15-18-10;3-2(4,5)1(6)7/h2-7H,1H3,(H,15,18)(H2,14,16,17);(H,6,7)
InChI key
DNBQMABUWGNHGB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color yellow to orange | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?