Wichtige Dokumente
SML1320
NSC687852
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(3E,5E)-1-Acryloyl-3,5-bis(4-nitrobenzylidene)piperidin-4-one, 3,5-Bis((4-nitrophenyl)methylidene)-1-prop-2-enoylpiperidin-4-one, b-AP15
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(C(CN(C(C=C)=O)C1)=CC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)C1=CC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
InChI
1S/C22H17N3O6/c1-2-21(26)23-13-17(11-15-3-7-19(8-4-15)24(28)29)22(27)18(14-23)12-16-5-9-20(10-6-16)25(30)31/h2-12H,1,13-14H2
InChIKey
GFARQYQBWJLZMW-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)