Wichtige Dokumente
SML1305
T56-LIMKi
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-Methyl-N-[3-[[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]phenyl]-5-isoxazolecarboxamide, T5601640
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1)C2=CC(NC(C3=CC(C)=NO3)=O)=CC=C2
InChI
1S/C19H14F3N3O3/c1-11-8-16(28-25-11)18(27)24-14-6-2-4-12(9-14)17(26)23-15-7-3-5-13(10-15)19(20,21)22/h2-10H,1H3,(H,23,26)(H,24,27)
InChIKey
XVOKFRPKSAWELK-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)