Fortfahren mit
SML1291
Frovatriptan succinate monohydrate
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
Frovatriptan succinate, R-(+) 3-Methylamino-6-carboxamido-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole monosuccinate monohydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
€ 94,35
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H17N3O · C4H6O4 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 94,35
Listenpreis€ 111,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CCC(O)=O)=O.NC(C(C=C1)=CC2=C1NC3=C2C[C@H](NC)CC3)=O.O
InChI
1S/C14H17N3O.C4H6O4.H2O/c1-16-9-3-5-13-11(7-9)10-6-8(14(15)18)2-4-12(10)17-13;5-3(6)1-2-4(7)8;/h2,4,6,9,16-17H,3,5,7H2,1H3,(H2,15,18);1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);1H2/t9-;;/m1../s1
InChI key
CUETXFMONOSVJA-KLQYNRQASA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Frovatriptan is a serotonin 5HT-1B/1D-receptor agonist used to treat migraine. Frovatriptan has high affinity for the 5-HT(1B) and 5-HT(1D) receptors while affinity for 5-HT receptors other than 5-HT(1B/1D) is substantially lower with a pEC50 value of 8.2 for the 5-HT1B receptor, compared to a pEC50 value of 6.2 for the 5-HT7 receptor.
Frovatriptan is a serotonin 5HT-1B/1D-receptor agonist.
During migraine condition, frovatriptan succinate monohydrate acts on extra cerebral, intracranial arteries and prevent excessive dilation of these vessels.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S11981286413SML2141
form
powder
form
solid
form
-
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: >20 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)