Fortfahren mit
SML1265
Bosentan Hydrat
≥98% (HPLC), endothelin receptor antagonist, powder
Synonym(e):
4-(1,1-Dimethylethyl)-N-[6-(2-Hydroxyethoxy)-5-(2-Methoxyphenoxy)[2,2′-Bipyrimidin]-4-yl]benzensulfonamid Monohydrat, 4-Tert-butyl-N- [6-(2-Hydroxyethoxy)-5-(2-Methoxyphenoxy)-[2,2´]-Bipyrimidin-4-yl]-Benzensulfonamid Monohydrat, Ro-47-0203
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 433,00
€ 368,05
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H29N5O6S · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
569.63
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Bosentan Hydrat, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)(NC2=NC(C3=NC=CC=N3)=NC(OCCO)=C2OC4=CC=CC=C4OC)=O.O
InChI
1S/C27H29N5O6S.H2O/c1-27(2,3)18-10-12-19(13-11-18)39(34,35)32-23-22(38-21-9-6-5-8-20(21)36-4)26(37-17-16-33)31-25(30-23)24-28-14-7-15-29-24;/h5-15,33H,16-17H2,1-4H3,(H,30,31,32);1H2
InChI key
SXTRWVVIEPWAKM-UHFFFAOYSA-N
Application
Bosentanhydrat wird für Zellviabilitäts-Assays verwendet. Es wurde außerdem bei der Analyse von Calciumtransienten als Positivkontrolle eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Bosentan ist ein Endothelin-Rezeptor-Antagonist und wird zur Behandlung von Hypertonie und pulmonaler Hypertonie eingesetzt.
Bosentan ist ein Endothelin-Rezeptor-Antagonist. Endothelin ist ein potenter Vasokonstriktor, daher sind Endothelin-Antagonisten von klinischem Interesse bei der Behandlung von Erkrankungen, die mit Gefäßspasmen assoziiert sind, wie z. B. Subarachnoidalblutung (SAB) und Hypertonie. Bosentan ist ein dualer Endothelin-Rezeptor-Antagonist, wirksam bei der Behandlung der pulmonalen Hypertonie (PH) und das erste Medikament dieser Klasse, das für den Markt zugelassen wurde. Bosentan ist ein oral verfügbarer kompetitiver Antagonist von ETA- und ETB-Rezeptor-Subtypen mit einem Ki von 4,7 nM für ETA und einem Ki von 95 nM für ETB.
Bosentan senkt nachweislich die Ablagerung von Kollagen in der Lunge, was bei Rattenmodellen mit Bleomycin-induzierter Lungenfibrose beobachtet wurde.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1184S4696SML0233
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow
color
faintly yellow to yellow
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)