Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 121,00 € 102,85 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 470,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H15N3O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
421.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 102,85
Listenpreis€ 121,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow to yellow
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)S(=O)(=O)Nc2nc(cs2)-c3cccc(c3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H15N3O6S2/c1-25-15-7-6-13(9-16(15)26-2)28(23,24)19-17-18-14(10-27-17)11-4-3-5-12(8-11)20(21)22/h3-10H,1-2H3,(H,18,19)
InChI key
NDPBMCKQJOZAQX-UHFFFAOYSA-N
Application
Ro 61-8048 has been used as a kynurenine 3-monooxygenase (KMO) inhibitor to study its effects on nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) concentration in hepatocytes of mice.[1]
Biochem/physiol Actions
Inhibition of kynurenine 3-hydroxylase by Ro 61-8048 reduces the episodes of dystonia and dyskinesias induced by decreased levels of kynurenic acid.[2][3]
Ro 61-8048 is a potent kynurenine 3-monooxygenase (KMO) inhibitor
Ro 61-8048 is an inhibitor of kynurenine 3-monooxygenase (KMO) that increases kynurenic acid levels and reduces extracellular glutamate in the brain.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥15 mg/mL | solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color faintly yellow to yellow | color white to off-white | color white to light brown | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?