Fortfahren mit
SML1195
Palonosetron -hydrochlorid
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(3aS)-2-[(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-benz[de]isochinolin-1-on -hydrochlorid, (3aS)-2-[(3S)-Chinuclidin-3-yl]-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-benzo[de]isochinolin-1-on -hydrochlorid, RS 25259-197
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 124,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 487,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H24N2O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.87
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
€ 124,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -90 to -110°, c = 0.4 in H2O
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1N([C@H]2C3CCN(CC3)C2)C[C@]4([H])C5=C1C=CC=C5CCC4.[H]Cl
InChI
1S/C19H24N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,13,15,17H,1,3,5,7-12H2;1H/t15-,17-;/m1./s1
InChI key
OLDRWYVIKMSFFB-SSPJITILSA-N
Gene Information
human ... HTR3A(3359)
Biochem/physiol Actions
Palonosetron ist ein potenter und selektiver 5-HT3-Rezeptorantagonist (Aloxi), der bei der Prävention und Behandlung von durch Chemotherapie verursachter Übelkeit und Erbrechen eingesetzt wird.
Palonosetron ist ein potenter und selektiver 5-HT3-Rezeptorantagonist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1492200PHR2552SML0180
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: ≥15 mg/mL at ~60 °C
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palonosetron -hydrochlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)