Fortfahren mit
SML1144
Noopept
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(2-Phenylacetyl)-L-prolyl-glycine ethyl ester, GVS 111, N-Phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester, SGS 111
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 272,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H22N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 272,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -115 to -125°, c = 0.5 in chloroform-d
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CC1=CC=CC=C1)N2CCC[C@H]2C(NCC(OCC)=O)=O
InChI
1S/C17H22N2O4/c1-2-23-16(21)12-18-17(22)14-9-6-10-19(14)15(20)11-13-7-4-3-5-8-13/h3-5,7-8,14H,2,6,9-12H2,1H3,(H,18,22)/t14-/m0/s1
InChI key
PJNSMUBMSNAEEN-AWEZNQCLSA-N
Biochem/physiol Actions
Noopept is a nootropic and neuroprotective drug that normalizes the balance of the pro- and antioxidant systems.
Noopept is a nootropic and neuroprotective drug that normalizes the balance of the pro- and antioxidant systems. Noopept modulates a variety of physiological functions including cognition and anxiety. Noopept significantly weakens streptozotocin-Induced diabetes in rats.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0091D3695SML1306
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥12 mg/mL at warmed to 60 °C
solubility
H2O: >30 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)