Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 187,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C83H110N16O24 · xC2HF3O2
Molekulargewicht:
1715.85 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
colorless to pale yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Pep2-8 is a potent PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9) inhibitor that selectively binds to PCSK9 and interferes with LDL receptor binding to PCSK9. Pep2-8 restores LDL receptor function and LDL uptake of PCSK9-treated HepG2 cells.
Pep2-8 is a potent PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9) inhibitor.
Pep2-8, a good mimic of epidermal growth factor precursor homology domain A (EGF-A)[1], serves as a competitive inhibitor of low-density lipoprotein (LDL) receptor binding.[2] It can be used as an anchor peptide in phage-display experiments to bind an extension peptide library to the groove site.[1]
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form film | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| color colorless to pale yellow | color white to beige | color white to off-white | color white to off-white |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?