Merck
SML1077
Sigma-Aldrich
ML298
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3,4-Difluoro-N-[2-[1-(3-fluorophenyl)-4-oxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-8-yl]ethyl]-benzamide, CID53393915
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H23F3N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.44
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
ML298 is a potent, specific inhibitor of Phospholipase D2 (PLD2; IC50 = 355 nM). ML298 does not affect PLD1 activity at concentrations up to 20 μM.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research