Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 88,90 € 75,56 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18FNO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 75,56
Listenpreis€ 88,90Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)[S](=O)(=O)Nc2ccc(cc2)CCCC
InChI
1S/C16H18FNO2S/c1-2-3-4-13-5-9-15(10-6-13)18-21(19,20)16-11-7-14(17)8-12-16/h5-12,18H,2-4H2,1H3
InChI key
CNGHPXKWPGIDSK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DC260126 is a FFA1 (GPR40) selective antagonist.
DC260126 is a FFA1 (GPR40) selective antagonist. In FFA1-expressing CHO cells, DC260126 blocks linoleic acid-induced Ca2+ elevation and ERK phosphorylation (IC50 = 6028 μM), as well as palmitic acid potentiated glucose-stimulated insulin secretion. The compound DC260126 blocks MIN6 β cells from palmitic acid-induced ER stress and apoptosis.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?