Fortfahren mit
SML2087
SJ000291942
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(4-Ethylphenoxy)-N-(4-fluoro-3-nitrophenyl)-acetamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 98,40
€ 83,64
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H15FN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.30
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 83,64
Listenpreis€ 98,40Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC1=CC=C(OCC(NC2=CC([N+]([O-])=O)=C(F)C=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C16H15FN2O4/c1-2-11-3-6-13(7-4-11)23-10-16(20)18-12-5-8-14(17)15(9-12)19(21)22/h3-9H,2,10H2,1H3,(H,18,20)
InChI key
YSZJLXPXVFGTNK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Activator of Bone Morphogenetic Protein (BMP) signaling
SJ000291942 is an activator of Bone Morphogenetic Protein (BMP) signaling with an EC50 value < 1 μM. Bone Morphogenetic Proteins (BMPs) are a group of growth factors and cytokines were originally discovered by their ability to induce the formation of bone and cartilage, but are now considered to constitute a group of pivotal morphogenetic signals, orchestrating tissue architecture throughout the body. SJ000291942 was shown to ventralize zebrafish embryos, activate SMAD1/5/8 phosphorylation, and induce the differentiation of C2C12 myoblasts to osteoblasts in manner consistent with BMP4 activation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2305SML2333SML1672
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white to blue-gray
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)