Fortfahren mit
SML1009
PFK15
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(4-Pyridinyl)-3-(2-quinolinyl)-2-propen-1-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 123,00
€ 104,55
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 334,00
€ 283,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H12N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 104,55
Listenpreis€ 123,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
n1ccc(cc1)C(=O)\C=C\c2nc3c(cc2)cccc3
InChI
1S/C17H12N2O/c20-17(14-9-11-18-12-10-14)8-7-15-6-5-13-3-1-2-4-16(13)19-15/h1-12H/b8-7+
InChI key
UJJUKZPBUMCSJZ-BQYQJAHWSA-N
Application
PFK15, a PFKFB3 inhibitor has been used to investigate its effects on the modulation of autophagy and proliferation in rhabdomyosarcoma (RD) cells.
Biochem/physiol Actions
PFK15 is potent and selective antagonist of PFKB3 (6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase 3) that causes a rapid induction of apoptosis in cancer and transformed cells. PFK15 inhibits the growth of LLC xenografts.
PFK15 is potent and selective antagonist of PFKB3.
PFK15 is also referred as 1-(4-pyridinyl)-3-(2-quinolinyl)-2-propen-1-one. It prevents autophagy and multiplication in rhabdomyosarcoma cells. PFK15 results in cell death in gastric cancer cells via mitochondrial pathway. It also blocks MKN45 (human gastric cancer cell lines) tumor growth in vivo. PFK15 promotes cell cycle arrest and changes the upregulation of key cell cycle proteins.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0939SML3145SML0666
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
yellow to orange
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)