Merck
SML0960
KKL-35
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-Chloro-N-[5-(4-fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-benzamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H9ClFN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.70
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
KKL-35 is a small molecule that blocks bacterial trans-translation, a proof-reading mechanism that eliminates mRNAs lacking stop codons from translation complexes. KKL-35 inhibits trans-translation, and subsequent cell growth in a broad spectrum of bacterial strains.
KKL-35 is an inhibitor of bacterial trans-translation.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.