Fortfahren mit
SML0884
bpV(HOpic)
≥90% V basis
Synonym(e):
Bisperoxovanadium(HOpic), Dipotassium bisperoxo (5-hydroxypyridine-2-carboxyl) oxovanadate (V), K2[VO(O2)2C6H4NO3]
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 100,00
€ 85,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 304,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
K2VOO2O2C6H4NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥90% V basis
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
€ 85,00
Listenpreis€ 100,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% V basis
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[V]32(OO3)(OO2)([NH]1=CC(=O)CC=C1C(=O)[O-])[O-].[K+].[K+].O.O.O.O
InChI
1S/C6H5NO3.2K.2O2.4H2O.O.V/c8-4-1-2-5(6(9)10)7-3-4;;;2*1-2;;;;;;/h2-3H,1H2,(H,9,10);;;;;4*1H2;;/q;2*+1;2*-2;;;;;-1;+4/p-1
InChI key
HSCJTESZNNRNPK-UHFFFAOYSA-M
Application
bpV(HOpic) has been used in pharmacological perturbation of cell migration related signaling pathway.
Biochem/physiol Actions
bpV(OHpic) is a bisperoxovanadium inhibitor of protein phosphotyrosine phosphatases with selectivity for PTEN, phosphatase and tensin homolog, a tumour suppressor phosphatase involved in cell cycle regulation. IC50 values for bpV(HOpic) are 14 nM for PTEN compared to 4.9 μM for PTPβ and 25.3 μM for PTP-1β. bpV(HOpic) has been shown to enhance PI3K/Akt signaling that could prevent myocardium from ischemia-reperfusion injury.
bpV(OHpic) is a bisperoxovanadium inhibitor of protein phosphotyrosine phosphatases with selectivity for PTEN.
Other Notes
Soluble in DMSO or water. NOTE: The product is not stable in water. Decomposition starts immediately after solubilization. Rate of decomposition is slower in dry DMSO.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
203701SML0885SML0889
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥90% V basis
assay
≥70% (51V-NMR)
assay
≥95% V basis
assay
≥95% V basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
water: 4 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)