Fortfahren mit
SML0822
YM-08
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-Ethyl-5-(3-methyl-2(3H)-benzothiazolylidene)-2-(2-pyridinylmethylene)-4-thiazolidinone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
€ 136,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 640,00
€ 544,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H17N3OS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.49
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 136,00
Listenpreis€ 160,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
YM-08 is a Heat Shock Protein 70 (Hsp70) inhibitor that is blood-brain barrier permeable. YM-08 is a neutral derivative of the Hsp70 inhibitor MKT-077. MKT-077 reduces tau levels in cellular models, but it doesn′t penetrate the blood brain barrier. Although YM-08 was somewhat less effective than MKT-077 in anti-tau and anticancer assays, it selectively reduced pathogenic tau in brain slices, which MKT-077 did not. Furthermore,YM-08 was not retained in the kidney leading one to speculate that it would not have the nephrotoxicity that was a problem for MKT-077 in clinical trials.
YM-08 is a Heat Shock Protein 70 inhibitor that is blood-brain barrier permeable.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0943M5449SML1792
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
yellow to orange
color
orange to dark red
color
orange to red
color
yellow to orange-brown
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)