Fortfahren mit
SML0771
LG100754
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2E,4E,6Z)-3-Methyl-7-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-3-propoxy-2-naphthalenyl)-2,4,6-Octatrienoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 129,00
€ 109,65
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 524,00
€ 445,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H36O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.56
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 109,65
Listenpreis€ 129,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CCC)c1cc2c(cc1\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)O)/C)\C)C(CCC2(C)C)(C)C
InChI
1S/C26H36O3/c1-8-14-29-23-17-22-21(25(4,5)12-13-26(22,6)7)16-20(23)19(3)11-9-10-18(2)15-24(27)28/h9-11,15-17H,8,12-14H2,1-7H3,(H,27,28)/b10-9+,18-15+,19-11-
InChI key
HNODNXQAYXJFMQ-LQUSFLDPSA-N
Biochem/physiol Actions
LG100754 is a RXR:PPAR agonist.
LG100754 is a unique RXR ligand that acts as an antagonist against RXR homodimers, but is a strong agonist for RXR:PPARα and RXR:PPARγ heterodimers. The compound does not have agonist activities for other RXR heterodimers containing LXR or GAR/FXR receptors. LG100754 initiates adipocyte differentiation, inhibits TNFα-induced insulin receptor hypophosphorylation and improves insulin resistance in db/db mice.
Features and Benefits
This compound is featured on the InsR, Nuclear Receptors (Non-Steroids) and Nuclear Receptors (PPARs) pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2015SML1950N8164
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)