Fortfahren mit
SML0762
Enzastaurin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)-4-[1-[1-(2-pyridinylmethyl)-4-piperidinyl]-1H-indol-3-yl]-1H-pyrrole-2,5-dione, D04014, LY-317615, LY317615
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 124,00
€ 105,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H29N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
515.60
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 105,40
Listenpreis€ 124,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
, light orange to dark orange-red
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1C(=O)C(=C(C1=O)c6c7c([n](c6)C)cccc7)c2c3c([n](c2)C4CCN(CC4)Cc5ncccc5)cccc3
InChI
1S/C32H29N5O2/c1-35-19-25(23-9-2-4-11-27(23)35)29-30(32(39)34-31(29)38)26-20-37(28-12-5-3-10-24(26)28)22-13-16-36(17-14-22)18-21-8-6-7-15-33-21/h2-12,15,19-20,22H,13-14,16-18H2,1H3,(H,34,38,39)
InChI key
AXRCEOKUDYDWLF-UHFFFAOYSA-N
Application
Enzastaurin has been used in splicing analysis to study its effects on splicing of a mutated exon.
Biochem/physiol Actions
Enzastaurin is a potent and PKCβ preferring inhibitor. Also, Enzastaurin inhibits AKT and GSK3β. Enzastaurin acts as anti-angiogenic and antineoplastic agent.
Enzastaurin is a potent and PKCβ proffering inhibitor.
It is an orally administered drug. It can induce apoptosis, inhibit angiogenesis and proliferation of cells. Enzastaurin can be used for the treatment of haematological cancers.
Features and Benefits
This compound is featured on the GSK-3, PKB/Akt and PKC pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1679SML2769G1918
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)