Fortfahren mit
SML0710
DDRI-18
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3,3′-[6,6′-bi-1H-Benzimidazole]-2,2′-diylbis-benzenamine
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 94,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H20N6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 94,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=CC=CC(C(N2)=NC(C=C3)=C2C=C3C4=CC5=C(C=C4)N=C(N5)C6=CC(N)=CC=C6)=C1
InChI
1S/C26H20N6/c27-19-5-1-3-17(11-19)25-29-21-9-7-15(13-23(21)31-25)16-8-10-22-24(14-16)32-26(30-22)18-4-2-6-20(28)12-18/h1-14H,27-28H2,(H,29,31)(H,30,32)
InChI key
QROWVLFOWUYBIG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DDRI-18 (DNA Damage Response Inhibitor-18) inhibits nonhomologous end-joining (NHEJ) DNA repair following double strand DNA breaks induced by ionizing radiation, and enhances the effects of DNA-damaging cancer drugs like etoposide, camptothecin and doxorubicin.
DDRI-18 (DNA Damage Response Inhibitor-18) inhibits nonhomologous end-joining (NHEJ) DNA repair.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1533SML3593692166
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
light yellow to dark yellow
color
white to beige
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)