Merck
SML0707
FKGK11
≥98% (GC)
Synonym(e):
1,1,1,2,2-Pentafluoro-7-phenyl-3-Heptanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H13F5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.23
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (GC)
Form:
oil
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (GC)
form
oil
color
colorless to yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C13H13F5O/c14-12(15,13(16,17)18)11(19)9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2
InChI key
ROPVXAWEVYWEQY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
FKGK11 is a potent inhibitor of GVIA iPLA2 with little or no inhibition against GIVA cPLA2 (XI(50) = 0.0073 and >0.91, respectively).
FKGK11 is a potent inhibitor of GVIA iPLA2 with little or no inhibition against GIVA cPLA2 (XI(50) = 0.0073 and >0.91, respectively). The compound displays a slight inhibition against GVsPLA2. FKGK11 potently inhibited the progression and severity in a murine experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) model.
Features and Benefits
This compound is featured on the Phospholipase A2 page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
Air sensitive; suggest to store under nitrogen in freezer.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Phospholipase A2 (PLA2) enzymes hydrolyze glycerophospholipids, yielding arachidonic acid; inhibition targets eicosanoid biosynthesis.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML0707-5MG04061833223611
SML0707-25MG04061833223604