Fortfahren mit
SML0556
LY344864 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[(3R)-3-(Dimethylamino)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-6-yl]-4-fluoro-benzamide hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 119,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H22FN3O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.88
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 119,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cc3c([nH]c4c3C[C@@H](CC4)N(C)C)cc2.Cl
InChI
1S/C21H22FN3O.ClH/c1-25(2)16-8-10-20-18(12-16)17-11-15(7-9-19(17)24-20)23-21(26)13-3-5-14(22)6-4-13;/h3-7,9,11,16,24H,8,10,12H2,1-2H3,(H,23,26);1H/t16-;/m1./s1
InChI key
OKUHLSYESBLBCP-PKLMIRHRSA-N
Biochem/physiol Actions
LY344864 hydrochloride is a potent and selective 5-HT1F receptor agonist.
LY344864 hydrochloride is a potent and selective 5-HT1F receptor agonist. It has an EC50 of 3 nM, and displays > 80-fold selectivity over other 5-HT receptors
LY344864 might be useful in the treatment approach for migraine. LY344864 is found to prevent the extravasation of dura protein and reduce c-fos like immunoreactions induced by capsaicin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0667SML1923SML0741
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)