SML0665
LY-456236
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(4-Methoxy-phenyl)-(6-methoxy-quinazolin-4-yl)-amine hydrochloride, 6-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)-4-quinazolinamine hydrochloride, LY456236, MPMQ
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C16H15N3O2.ClH/c1-20-12-5-3-11(4-6-12)19-16-14-9-13(21-2)7-8-15(14)17-10-18-16;/h3-10H,1-2H3,(H,17,18,19);1H
InChIKey
AVKFOWUSTVWZQN-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.