Fortfahren mit
SML0594
CGP 55845 hydrochloride
≥98% (HPLC), GABA-B receptor antagonist, powder
Synonym(e):
(2S)-3-[[(1S)-1-(3,4-Dichlorophenyl)ethyl]amino-2-hydro xypropyl](phenylmethyl)phosphinic acid hydrochloride, CGP 55845A, CGP55845
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 129,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 520,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H22Cl2NO3P · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
438.71
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 129,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
CGP 55845 hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
[P](=O)(O)(C[C@@H](O)CN[C@@H](C)c2cc(c(cc2)Cl)Cl)Cc1ccccc1
InChI
1S/C18H22Cl2NO3P/c1-13(15-7-8-17(19)18(20)9-15)21-10-16(22)12-25(23,24)11-14-5-3-2-4-6-14/h2-9,13,16,21-22H,10-12H2,1H3,(H,23,24)/t13-,16-/m0/s1
InChI key
ZODSPDOOCZZEIM-BBRMVZONSA-N
Biochem/physiol Actions
CGP 55845 is a potent selective GABA-B receptor antagonist with an IC50 of 5 nM.
CGP 55845 is a potent selective GABA-B receptor antagonist..
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GABAB Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0593SML3136PZ0250
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)