Fortfahren mit
SML0593
CGP52432
≥98% (HPLC)
CGP52432
Synonym(e):
[3-[[(3,4-Dichlorophenyl)methyl]amino]propyl](diethoxymethyl)-phosphinic acid
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
€ 113,05
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 531,00
€ 451,35
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24Cl2NO4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 113,05
Listenpreis€ 133,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[P](=O)(O)(C(OCC)OCC)CCCNCc1cc(c(cc1)Cl)Cl
InChI
1S/C15H24Cl2NO4P/c1-3-21-15(22-4-2)23(19,20)9-5-8-18-11-12-6-7-13(16)14(17)10-12/h6-7,10,15,18H,3-5,8-9,11H2,1-2H3,(H,19,20)
InChI key
GJZVQXWEIYRHBE-UHFFFAOYSA-N
Application
CGP52432 has been used as a γ-aminobutyric acid B (GABAB) antagonist:
  • to study its effects on the simulation of the onset of status epilepticus (SE) in mice[1]
  • for voltage-clamp recording in mice neurons[2]
  • to study its effects on the GABAB receptor-mediated neurotransmission in guinea pig hippocampus[3]
Biochem/physiol Actions
CGP52432 is a very potent antagonist of GABAB receptors.
CGP52432 is a very potent antagonist of GABAB receptors. (IC50 = 85 nM).
CGP52432 participates in inhibiting the glycine overflow in the hippocampus.[4]
Features and Benefits
This compound is featured on the GABAB Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
Do not freeze.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0050SML0594C5851
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (NMR)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: ≥2 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: >20 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review