Wichtige Dokumente
SML0537
MI-1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[4-(4,5-Dihydro-5,5-dimethyl-2-thiazolyl)-1-piperazinyl]-5,6,7,8-tetrahydro-[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidine, CCG21397
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 15 mg/mL (clear solution, warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)CN=C(S1)N2CCN(CC2)c3ncnc4sc5CCCCc5c34
InChI
1S/C19H25N5S2/c1-19(2)11-20-18(26-19)24-9-7-23(8-10-24)16-15-13-5-3-4-6-14(13)25-17(15)22-12-21-16/h12H,3-11H2,1-2H3
InChIKey
MNSXQGKLDTVOLP-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)