Fortfahren mit
SML0528
BIM5078
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(2′-Chloro-5′-nitrobenzenesulfonyl)-2-methylbenzimidazole, 1-[(2-Chloro-5-nitrophenyl)sulfonyl]-2-methyl-1H-benzimidazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 135,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 518,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10ClN3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.76
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 135,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NC2=CC=CC=C2N1S(C3=C(Cl)C=CC([N+]([O-])=O)=C3)(=O)=O
InChI
1S/C14H10ClN3O4S/c1-9-16-12-4-2-3-5-13(12)17(9)23(21,22)14-8-10(18(19)20)6-7-11(14)15/h2-8H,1H3
InChI key
DLUVMRPVZILBOE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BIM5078 is a potent Hepatocyte nuclear factor 4a (HNF4a) antagonist that directly binds to ligand-binding pocket and modulates the expression of known HNF4a target genes. BIM5078 also inhibits insulin gene expression by disruption of E47 and PDX-1 binding to insulin promoter. BIM5078 is selectively cytotoxic to transformed cells.
BIM5078 is a potent Hepatocyte nuclear factor 4α antagonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0077SML1762G7423
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥12 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
color
white to beige
color
white to tan
color
, light yellow to dark orange
color
white to off-white
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)