Fortfahren mit
SML0338
Lornoxicam
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, Chlortenoxicam, Ro 13-9297, TS 110
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 93,20
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 303,00
€ 257,55
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H10ClN3O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.82
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 93,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
DMSO: >5 mg/mL (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1C(C(=O)Nc2ccccn2)=C(O)c3sc(Cl)cc3S1(=O)=O
InChI
1S/C13H10ClN3O4S2/c1-17-10(13(19)16-9-4-2-3-5-15-9)11(18)12-7(23(17,20)21)6-8(14)22-12/h2-6,18H,1H3,(H,15,16,19)
InChI key
WLHQHAUOOXYABV-UHFFFAOYSA-N
General description
Lornoxicam belongs to the oxicam class. It has anti-inflammatory and antipyretic properties. Lornoxicam prevents the synthesis of prostaglandin (PG) by inhibiting cyclo-oxygenase. It is used to relieve various types of symptoms associated with osteoarthritis, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, acute sciatica and low back pain.[1]
Application
Lornoxicam has been used as a drug in melanin binding study with cassette dosing and rapid equilibrium dialysis inserts.[2]
Biochem/physiol Actions
Lornoxicam is an oxicam-class NSAID with strong analgesic properties.
Lornoxicam is an oxicam-class NSAID; cyclooxygenase inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
444800SML0216PHR1588
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
-
color
faintly yellow to dark yellow
color
off-white
color
white to beige
color
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)